Principaux documents
81536
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-COOH
extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g N loading
Synonyme(s) :
[2-(Succinylamino)ethyl]polystyrene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: alcohol reactive
Ampleur du marquage
0.8-1.2 mmol/g N loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
160-200 μm
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable