Principaux documents
666270
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
90%
Synonyme(s) :
Methyl 2-(aminomethyl)-3,3,3-trifluoro-propanoate
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CH(CF3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.374
pb
50 °C/0.2 mmHg
Densité
1.345 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(CN)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2/c1-11-4(10)3(2-9)5(6,7)8/h3H,2,9H2,1H3
Clé InChI
IWNHSPZURKMJSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter