Principaux documents
SML1602
Sigma-Aldrich
RQ-00203078
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(N-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-N-(4-(trifluoromethoxy)benzyl)sulfamoyl)benzoic acid, 4-[[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl][[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl]amino]sulfonyl]-benzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H13ClF6N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC1=CC(C(F)(F)F)=CN=C1N(S(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)(=O)=O)CC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3
InChI
1S/C21H13ClF6N2O5S/c22-17-9-14(20(23,24)25)10-29-18(17)30(11-12-1-5-15(6-2-12)35-21(26,27)28)36(33,34)16-7-3-13(4-8-16)19(31)32/h1-10H,11H2,(H,31,32)
Clé InChI
IJGQFZYYEHCCIZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
RQ-00203078 is an orally available potent and selective TRPM8 antagonist that potently reduces cation currents induced by menthol and other TRPM8 agonists. RQ-00203078 inhibits HSC3 and HSC4 oral squamous carcinoma cell migration and invasion in vitro.
RQ-00203078 is an orally available potent and selective TRPM8 antagonist.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alec R Nickolls et al.
Cell reports, 30(3), 932-946 (2020-01-23)
Efficient and homogeneous in vitro generation of peripheral sensory neurons may provide a framework for novel drug screening platforms and disease models of touch and pain. We discover that, by overexpressing NGN2 and BRN3A, human pluripotent stem cells can be transcriptionally