128163
Ethyl 3-bromopropionate
98%
Synonyme(s) :
β-Bromopropionic acid ethyl ester, 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl β-bromopropionate, Ethyl 3-bromopropanoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
135-136 °C/50 mmHg (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Densité
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
Clé InChI
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter