Principaux documents
649260
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-methylquinoline
97%
25 G
250.00 CHF
250.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
250.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
250.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
94-98 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2cc(Cl)ccc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
OCCIBGIEIBQGAJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable