Principaux documents
274496
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
new
98%
Synonyme(s) :
Neopentyl chloride
5 G
61.40 CHF
25 G
204.00 CHF
61.40 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
61.40 CHF
25 G
204.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
61.40 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4039 (lit.)
pb
84-85 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
chloro
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
Clé InChI
JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Chloro-2,2-dimethylpropane was used as a substrate to perform the quantum mechanics calculations on LinB (a 33-kDa haloalkane dehalogenase from Sphingomonas paucimobilis UT26) to study which active site conformations and protonation states were eligible to result in catalysis[1].
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
15.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Aaron J Oakley et al.
Biochemistry, 43(4), 870-878 (2004-01-28)
We present the structure of LinB, a 33-kDa haloalkane dehalogenase from Sphingomonas paucimobilis UT26, at 0.95 A resolution. The data have allowed us to directly observe the anisotropic motions of the catalytic residues. In particular, the side-chain of the catalytic