Documents
B88802
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylbutyryl chloride
99%
Synonyme(s) :
tert-Butylacetyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.60
Numéro Beilstein :
1740421
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
127-129 °C (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Clé InChI
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter