Principaux documents
757969
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Neopentylmagnesium chloride
50 ML
620.00 CHF
100 ML
1 030.00 CHF
620.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
620.00 CHF
100 ML
1 030.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH2MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
620.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.952 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZPEDJLDBSQDLEI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution is a Grignard reagent that is commonly used in carbon-carbon (C-C) bond forming reactions in organic synthesis.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup