258903
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.561 (lit.)
pb
158 °C (lit.)
Densité
1.648 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1nsnc1Cl
InChI
1S/C2Cl2N2S/c3-1-2(4)6-7-5-1
Clé InChI
YNZQOVYRCBAMEU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter