A88182
o-Anisidine
≥99%
Synonyme(s) :
2-Aminoanisole, 2-Methoxyaniline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.574 (lit.)
Point d'ébullition
225 °C (lit.)
Pf
3-6 °C (lit.)
Densité
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup