D21405
1,8-Diaminonaphthalene
99%
Synonyme(s) :
1,8-Naphthalenediamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
205 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
60-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cccc2cccc(N)c12
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
Clé InChI
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>392.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 200 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges