Principaux documents
553786
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazole
98%
Synonyme(s) :
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
25 G
177.00 CHF
177.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
177.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
177.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
44-47 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ether
Chaîne SMILES 
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
Clé InChI
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable