Merck
HomeqPCRDoppelt markierte Sonden
Doppelt markierte Sonden
Doppelt markierte Sonden sind der in der qPCR am häufigsten eingesetzte Sondentyp. Sie werden oft als Hydrolysesonden bezeichnet.
Doppelt markierte Sonden werden empfohlen für:
  • Microarray-Validierungen
  • Mehrere Zielgene / niedrige Probenanzahl
  • Pathogennachweis
  • Multiplexing
  • Quantifizierung der Viruslast
  • Genexpressionsanalyse
  • Bestimmung der Genkopien
Ideal für die Validierung von MISSION® siRNA- und shRNA-Knockdowns.
Zu den Vorteilen der Verwendung doppelt markierter Sonden gehören:
  • Einfaches Design für Sequenzspezifität
  • Umfassende Verfügbarkeit von Kombinationen aus Reporter/Quencher
  • Erhöhte Empfindlichkeit
Fügen Sie Ihrer Sonde verbrückte Nukleinsäure hinzu:
  • Erhöhte thermische Stabilität und Hybridisierungsspezifität
  • Höhere Genauigkeit beim SNP-Nachweis, bei der allelischen Diskriminierung und bei In-vitro-Quantifizierung bzw. -Nachweis
  • Einfachere und empfindlichere Sondendesigns für problematische Zielsequenzen 
Funktion doppelt markierter Sonden
Eine doppelt markierte Sonde ist ein einzelsträngiges Oligonukleotid, das mit zwei verschiedenen Farbstoffen markiert ist. Am 5'-Ende befindet sich ein Reporterfarbstoff und am 3'-Ende ein Quencher-Molekül. Das Quencher-Molekül hemmt die natürliche Fluoreszenzemission des Reporters durch Fluoreszenzresonanzenergietransfer (FRET). In der nachstehenden Abbildung ist der Mechanismus dargestellt. 
Funktion doppelt markierter Sonden
Der Primer wird durch die Polymerase verlängert und die Sonde bindet an das spezifische DNA-Template. Durch die Hydrolyse wird der Reporter aus dem Sonden-/Ziel-Hybrid freigesetzt, was zu einem Anstieg der Fluoreszenz führt. Das gemessene Fluoreszenzsignal ist direkt proportional zur Menge der Ziel-DNA.
Zu den Produktmerkmalen gehören:
  • Mengen: 1, 3, 5 und 10 OD
  • Aufreinigung: HPLC
  • Sequenzlängen: 15 - 40 Basen
  • Qualitätskontrolle: 100 % Massenspektrometrie
  • Format: Lieferung trocken in Braunglasröhrchen
  • Benutzerdefinierte Formate verfügbar (Normalisierung, spezielle Platten usw.)
Unsere Sonden werden in einem Format angeboten, das Ihre Versuchsplanung vereinfacht.
Garantierte Ausbeuten
*Die Schätzung basiert auf 4 nmol oder 32 µg für 1 OD und 200 nM in 25 µl-Reaktion (5,0 pmol/Reaktion). Die Schätzung basiert auf einer durchschnittlichen Sequenzlänge von 25 Basen.
Tabelle der spektralen Eigenschaften
1JOE/TET-Alternative
2VIC® Alternative
3Cyanin 3-Alternative
4TAMRA™ Alternative
5Cyanin 5-Alternative
Versandzeitplan
*Die Lieferzeiten können sich aufgrund von internationalem Transit, Verzögerungen bei der Zollabfertigung usw. verlängern. Für große Projekte wird ein Lieferplan erstellt, der sich nach den Projektanforderungen richtet.
Zugehörige Produkte