Analytische Methode: Analytische Qualitätssicherung, Standard für Sulfit
Reagenzien:
Bestell-Nr. 106657 Natriumsulfit zur Analyse
Bestell-Nr. 108418 Titriplex® III zur Analyse
Bestell-Nr. 116754 Wasser zur Analyse
Herstellung einer Standardlösung:
In einem kalibrierten oder auf Konformität geprüften 1000-ml-Messkolben 1,57 g Natriumsulfit und 0,4 g Titriplex® III mit destilliertem Wasser lösen und bis zur Marke mit destilliertem Wasser auffüllen. Die nach diesem Verfahren hergestellte Stammlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l Sulfit.
Aus dieser Stammlösung können durch entsprechende Verdünnung weitere Prüfkonzentrationen hergestellt werden.
Haltbarkeit:
An einem kühlen Ort (Kühlschrank) gelagert, bleibt die Stammlösung nur einen Tag haltbar.