Merck
HomePhotometrie & ReflektometrieAnalytische Methode: Aluminium (gesamt) in Kalkstein
Analytische Methode: Aluminium (gesamt) in Kalkstein
Geräte und Reagenzien:
Bestell-Nr. 173016  Spectroquant® VIS Spektralphotometer Prove 100 oder
Bestell-Nr. 173017 Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 300 oder
Bestell-Nr. 173018 Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 600 oder
Bestell-Nr. 109748  Spectroquant® Photometer NOVA 30 oder
Bestell-Nr. 109751  Spectroquant® Photometer NOVA 60 oder
Bestell-Nr. 173632 Spectroquant® Colorimeter Move 100
Bestell-Nr. 114946  10-mm-Rechteckküvetten und/oder
Bestell-Nr. 114947  20-mm-Rechteckküvetten und/oder
Bestell-Nr. 114944  50-mm-Rechteckküvetten
Bestell-Nr. 100594  Spectroquant® Aluminium-Küvettentest
Bestell-Nr. 114825  Spectroquant® Aluminium-Test
Bestell-Nr. 100317  Salzsäure 37 % zur Analyse
Bestell-Nr. 106495  Natriumhydroxid zur Analyse
Bestell-Nr. 116754  Wasser zur Analyse
Probenvorbereitung:
In einem Nickeltiegel etwa 100 mg des pulverförmigen Probenmaterials mit 8 Plätzchen Natriumhydroxid (1,5 g) mischen. Den abgedeckten Tiegel 30 Minuten mit einem Bunsenbrenner bis zur schwachen Rotglut erwärmen. Nach dem Abkühlen den Inhalt des Tiegels in Wasser lösen. Dazu wird der Tiegel mit dem Deckel in ein Becherglas gestellt und mit 30 - 50 ml Wasser zur Analyse auf dem Wasserbad erwärmt, bis sich die geschmolzene Masse gelöst hat. Durch eine Behandlung mit Ultraschall wird das Lösen beschleunigt. Die Lösung mit Salzsäure 37 % auf einen pH-Wert von 3–4 einstellen, quantitativ in einen 200-ml-Messkolben überführen, mit Wasser zur Analyse auffüllen und gut mischen.
Analyse:
Bestimmung mit einem der vorgenannten Testsätze durchführen.
Berechnung:
Materialien