Analytische Methode: Aluminium (gesamt) in Abwasser
Geräte und Reagenzien:
Best.-Nr. 173016 Spectroquant® VIS-Spektralphotometer Prove-100 oder
Best.-Nr. 173017 Spectroquant® UV/VIS-Spektralphotometer Prove-300 oder
Best.-Nr. 173018 Spectroquant® UV/VIS-Spektralphotometer Prove-600 oder
Best.-Nr. 109748 Spectroquant® Photometer NOVA 30 oder
Best.-Nr. 109751 Spectroquant® Photometer NOVA-60 oder
Best.-Nr. 173632 Spectroquant® Colorimeter Move-100
Best.-Nr. 114946 rechteckige Küvetten 10 mm und/oder
Best.-Nr. 114947 rechteckige Küvetten 20 mm und/oder
Best.-Nr. 114944 Rechteckküvetten 50 mm
Best.-Nr. 100594 Spectroquant® Aluminiumküvetten-Test
Best.-Nr. 114825 Spectroquant® Aluminium-Test
Best.-Nr. 100317 Salzsäure 37 % zur Analyse
Best.-Nr. 109137 Natriumhydroxidlösung 1 mol/l
Best.-Nr. 109535 Universelle Indikatorstreifen pH 0–14
Best.-Nr. 116754 Wasser für Analysezwecke
Vorbereitung:
25 ml der Probe mit 5 ml Salzsäure 37 % und 2,5 ml Salpetersäure 65 % in ein Becherglas geben, mischen und 1 Stunde lang kochen. Das Becherglas während des Vorgangs mit einem Uhrglas abdecken. Den Rückstand in Wasser zur Analyse lösen und in einen 25-ml-Messkolben überführen. Vor dem Auffüllen mit Wasser zur Analyse den pH-Wert mit Universal-Indikatorstäbchen pH 0–14 überprüfen. Der optimale pH-Bereich liegt bei 3–10, ggf. mit Natronlauge 1 mol/l einstellen. Danach bis zur Markierung auffüllen und gut mischen.
Analyse:
Bestimmung mit einem der vorgenannten Testsätze durchführen.
Berechnung:
Aluminiumgehalt (gesamt) in mg/l Al = Analyseergebnis in mg/l Al