Analytische Methode: Analytische Qualitätssicherung, Standard für Wasserstoffperoxid
Reagenzien:
Produkt-Nr. 109122 Kaliumpermanganatlösung 0,02 mol/l
Produkt-Nr. 107209 Perhydrol 30 % zur Analyse
Produkt-Nr. 100716 Schwefelsäure 25 % zur Analyse
Produkt-Nr. 116754 Wasser zur Analyse
Herstellung einer Stammlösung:
10 ml Perhydrol 30 % in einen kalibrierten oder auf Konformität geprüften 100-ml-Messkolben vorlegen und danach mit destilliertem Wasser bis zur Marke auffüllen. 30 ml (Vollpipette) dieser Lösung in einen kalibrierten oder auf Konformität geprüften
1000-ml-Messkolben überführen und danach mit destilliertem Wasser bis zur Marke auffüllen. Die nach diesem Verfahren hergestellte Stammlösung enthält eine Konzentration von ca. 1000 mg/l Wasserstoffperoxid.
Präzise Gehaltsbestimmung der Standardlösung (Stammlösung) für Wasserstoffperoxid:
50,0 ml (Vollpipette) der Wasserstoffperoxid-Stammlösung von ca. 1000 mg/l in einen 500-ml-Erlenmeyerkolben pipettieren, mit 200 ml destilliertem Wasser verdünnen und 30 ml Schwefelsäure 25 % hinzufügen. Mit einer 0,02 mol/l Kaliumpermanganatlösung bis zum Farbumschlag nach rosa titrieren.
Berechnung des exakten Gehalts der Wasserstoffperoxidkonzentration:
Verbrauch von Kaliumpermanganat (ml) x 34,02 = Wasserstoffperoxidgehalt, in mg/l
Weitere Prüfkonzentrationen können aus der nach dem oben beschriebenen Verfahren exakt bestimmten Stammlösung durch entsprechende Verdünnung vorbereitet werden.
Haltbarkeit:
Bei kühler Lagerung (Kühlschrank) bleiben die Stammlösung und die weiter verdünnten Prüflösungen einen Tag haltbar.