HPLC Analysis of Ibuprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] 20 mM sodium citrate; [B] THF; (90:10, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 225 nm