Merck
HPLC Analysis of Aspartic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (Methanol Mobile Phase)
HPLC Analysis of Aspartic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (Methanol Mobile Phase) application for HPLC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Astec® CHIROBIOTIC® T Chirale HPLC-Säule
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
DL-Asparaginsäure
≥99% (TLC)
L-Asparaginsäure
reagent grade, ≥98% (HPLC)
L-Asparaginsäure
BioXtra, ≥99% (HPLC)
L-Asparaginsäure
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
L-Asparaginsäure
D-Asparaginsäure
ReagentPlus®, 99%
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Astec® Chirobiotic® T Chiral HPLC Guard Column
Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm
injection
10 μL
sample
300 μg /mL in 30:70 water:methanol