V900670
Tyramin
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
2-(4-Hydroxyphenyl)-ethylamin, 4-(2-Aminoethyl)-phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
bp
175-181 °C/8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
160-162 °C (lit.)
SMILES String
NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
InChIKey
DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable