Merck
V900480
Sigma-Aldrich
CHAPS
Vetec, reagent grade, 96%
Synonym(e):
3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethylammonio]-propansulfonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H58N2O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
614.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161703
PubChem Substanz-ID:
Qualität
reagent grade
Beschreibung
zwitterionic
Produktlinie
Vetec
Assay
96%
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 6150
Aggregatnummer
10
CMC
6 mM (20-25°C)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
SMILES String
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChIKey
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
Anwendung
CHAPS ist ein nicht denaturierendes, zwitterionisches Detergens für die Membranbiochemie.
Es eignet sich zur Solubilisierung von Membranproteinen und zum Aufbrechen von Protein-Protein-Wechselwirkungen. Durch das geringe Mizellen-Molekulargewicht (6.150) und die hohe kritische Mizellenkonzentration (6–10 mM) von CHAPS lässt es sich einfach mittels Dialyse aus Proben entfernen. Ebenfalls eignet es sich zur Protein-Solubilisierung für isoelektrische Fokussierung und zweidimensionale Elektrophorese. CHAPS wird häufig für nicht denaturierendes (ohne Harnstoff) IEF verwendet und weist bei einigen subzellulären Präparationen und Pflanzenproteinen eine ausgezeichnete Auflösung auf. Für ein IEF-Gel kommen üblicherweise Konzentrationen von 2 bis 4 % (Volumengewicht) zum Einsatz.
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hannah R Bridges et al.
The Biochemical journal, 462(3), 475-487 (2014-07-16)
The biguanide metformin is widely prescribed for Type II diabetes and has anti-neoplastic activity in laboratory models. Despite evidence that inhibition of mitochondrial respiratory complex I by metformin is the primary cause of its cell-lineage-specific actions and therapeutic effects, the molecular
Bernardo S Franklin et al.
Nature immunology, 15(8), 727-737 (2014-06-24)
Microbes or danger signals trigger inflammasome sensors, which induce polymerization of the adaptor ASC and the assembly of ASC specks. ASC specks recruit and activate caspase-1, which induces maturation of the cytokine interleukin 1β (IL-1β) and pyroptotic cell death. Here
Hendrik Wesseling et al.
Journal of proteome research, 14(1), 411-421 (2014-11-05)
There is substantial interest in the N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor antagonist ketamine in psychiatric research because it exerts acute psychotomimetic and rapid antidepressant effects in rodents and humans. Here, we investigated proteomic changes in brain and serum after acute treatment of
Stephanie Campbell et al.
Journal of virology, 88(15), 8667-8677 (2014-05-23)
Apoptosis is a tightly regulated process that plays a crucial role in the removal of virus-infected cells, a process controlled by both pro- and antiapoptotic members of the Bcl-2 family. The proapoptotic proteins Bak and Bax are regulated by antiapoptotic
Laetitia Aerts et al.
The Journal of general virology, 96(Pt 4), 767-774 (2014-12-19)
The human metapneumovirus (HMPV) fusion (F) protein is the most immunodominant protein, yet subunit vaccines containing only this protein do not confer complete protection. The HMPV matrix (M) protein induces the maturation of antigen-presenting cells in vitro. The inclusion of