V800359
Silbernitrat
LR, ≥99.5%
Synonym(e):
Salpetersäure Silber(I)-salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Dampfdichte
5.8 (vs air)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99.5%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable