Merck
V800264
Sigma-Aldrich
Molybdänsäure
LR, ≥85%
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
LR
Dampfdichte
6.2 (vs air)
Produktlinie
Vetec
Assay
≥85%
Form
powder
Löslichkeit
water: insoluble
Dichte
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
InChIKey
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)