V800252
Quecksilber(II)-chlorid
AR, ≥99%
Synonym(e):
Quecksilberchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 236 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
mp (Schmelzpunkt)
277 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable