Wichtige Dokumente
V800131
Kupfer(II)-oxid
LR, ≥97%
Synonym(e):
Cupric oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥97%
Form
powder
SMILES String
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChIKey
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)