Wichtige Dokumente
1724350
USP
Zaleplon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-[3-(3-Cyanpyrazolo-[1,5-a]pyrimidin-7-yl)-phenyl)-N-ethyl-acetamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zaleplon
Hersteller/Markenname
USP
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IV
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(C(C)=O)c1cccc(c1)-c2ccnc3c(cnn23)C#N
InChI
1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3
InChIKey
HUNXMJYCHXQEGX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554) , GABRB1(2560) , GABRG2(2566)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)