1614556
USP
Phenylbutyrat-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
α-Tetralon, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sodium phenylbutyrate
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
bp
113-116 °C/6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-7 °C (lit.)
Dichte
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
InChIKey
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup