1598450
USP
Ranitidin-Auflösungsmischung
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ranitidine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Ranitidine Hydrochloride.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)