Wichtige Dokumente
RAB0325
Inhibin-B EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Größe auswählen
CHF 475.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 475.00
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Aufnahme
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 1-10000 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... INHBB(3625)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)