Wichtige Dokumente
1584105
USP
Pyranteltartrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Pyrantel -(+)-tartrat (Salz), 1-Methyl-2-[(1E)-2-(2-thienyl)-ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-tartrat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pyrantel
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCCN=C1\C=C\c2cccs2
InChI
1S/C11H14N2S.C4H6O6/c1-13-8-3-7-12-11(13)6-5-10-4-2-9-14-10;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,4-6,9H,3,7-8H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b6-5+;/t;1-,2-/m.1/s1
InChIKey
VWRCYAZJKNPEQR-NIEARKAZSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)