Wichtige Dokumente
1504955
USP
1-Pentanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
n-Amylalkohol, Pentylalkohol
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Expl.-Gr.
10 %, 100 °F
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)