Wichtige Dokumente
1504900
USP
Pentamidinisethionat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Pentamidin Isethionatsalz, 1,5-Bis(p-amidinophenoxy)pentan bis(2-hydroxyethansulfonat-Salz), 4,4′-(Pentamethylendioxy)-dibenzamidin-bis-(2-hydroxyethylsulfonat)
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pentamidine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
188-194 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OCCS(O)(=O)=O.OCCS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(OCCCCCOc2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChIKey
YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)