Merck
C1800000
Chlorphenaminmaleat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Chlorpheniramin -maleat (Salz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19ClN2 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorpheniramine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChIKey
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Chlorphenamine maleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
H1 Histamin-Rezeptorantagonist
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
P van Ruitenbeek et al.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 22(6), 663-672 (2008-01-23)
Results from recent animal studies suggest an important role for histamine in memory functioning. Histaminergic drugs might prove beneficial for people suffering from memory impairment. To determine if histamine is involved in memory functioning this study evaluates the effects of
F Brunet-Possenti et al.
Dermatology (Basel, Switzerland), 223(3), 200-202 (2011-10-12)
Primary cutaneous follicle center lymphoma (PCFCL) is the most common cutaneous B cell lymphoma. It is most often indolent and responds well to rituximab. We present a case of transient rituximab-induced edematous lesions located exclusively on tumor papules in a
P Van Ruitenbeek et al.
European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 20(4), 226-235 (2010-01-20)
Animal literature suggests an important role for histamine in memory. In humans, this hypothesis has been scarcely tested and results from studies that have addressed this are conflicting. Second, impaired memory performance may be secondary to sedation. This study aimed
Shirlei Cristina Moreira et al.
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 40(5), 591-593 (2007-11-10)
An occurrence of pruritic papular dermatitis among the whole crew of a Filipino commercial ship in Salvador, State of Bahia, was associated with contact with Hylesia moths. This unusual type of dermatitis is caused by the bristles (flechettes) on the
Ronilson Agnaldo Moreno et al.
Biomedical chromatography : BMC, 24(7), 774-781 (2009-11-20)
In the present study a fast, sensitive and robust validated method to quantify chlorpheniramine in human plasma using brompheniramine as internal standard (IS) is described. The analyte and the IS were extracted from plasma by LLE (diethyl ether-dichloromethane, 80:20, v/v)