Wichtige Dokumente
1478505
USP
Omeprazol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)-methyl]-sulfinyl}-1H-benzimidazol, Antra, Losec
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
omeprazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChIKey
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Esomeprazole Magnesium
- Esomeprazole Magnesium Delayed-Release Capsules
- Esomeprazole Strontium
- Omeprazole
- Omeprazole Delayed-Release Capsules
- Omeprazole Magnesium
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)