PHR1988
Omeprazol-Unreinheit C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Omeprazol-sulfid, 5-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)-methyl]-thio}-1H-benzimidazol, 6-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)-methyl]-thio}-1H-benzimidazol, Pyrmetazol, Ufiprazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
omeprazole
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(CSC2=NC3=CC(OC)=CC=C3N2)N=CC(C)=C1OC
InChI
1S/C17H19N3O2S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)22-4)9-23-17-19-13-6-5-12(21-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChIKey
XURCIPRUUASYLR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)