Wichtige Dokumente
1430305
USP
Laurinsäure-methylester
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Dodecansäure-methylester, Methyllaurat
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methyl laurate
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
262 °C/766 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-5 °C (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie für:
- Sägepalmen-Kapseln
- Sägepalmenpulver
- Glyceryltricaprylat
- Sägepalme
- Glycerylmonocaprylat
- Glycerylmono- und -dicaprylat
- Glycerylmonocaprylocaprat
- Sägepalmenextrakt
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate