Wichtige Dokumente
1380116
USP
Melatonin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
O-Methylserotonin, 2-(5-Methoxyindol-3-yl)-ethylamin, 3-(2-Aminoethyl)-5-methoxy-indol, 5-Methoxy-tryptamin, Mexamin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
melatonin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3
InChIKey
JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Melatonin
- Melatonin Tablets
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)