Wichtige Dokumente
1294207
USP
Glucosamin -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
D-(+)-Glucosamin -hydrochlorid, 2-Amino-2-deoxy-D-glucose -hydrochlorid, Chitosamin -hydrochlorid
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glucosamine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChIKey
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Glucosamine and Chondroitin Sulfate Sodium Tablets
- Glucosamine and Methylsulfonylmethane Tablets
- Glucosamine Hydrochloride
- Glucosamine Sulfate Potassium Chloride
- Glucosamine Sulfate Sodium Chloride
- Glucosamine Tablets
- Glucosamine, Chondroitin Sulfate Sodium, and Methylsulfonylmethane Tablets
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)