Merck
1349706
USP
Isoniazid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Pyridincarbonsäurehydrazid, INH, Isonicotinsäurehydrazid
Größe auswählen
200 MG
CHF 391.00
CHF 391.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 MG
CHF 391.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
Beilstein:
119374
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 391.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isoniazid
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
171-173 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChIKey
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Isoniazid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Isoniazid Tablets
  • Isoniazid Injection
  • Isoniazid Oral Solution
  • Rifampin and Isoniazid Capsules
  • Rifampin, Isoniazid, and Pyrazinamide Tablets
  • Rifampin, Isoniazid, Pyrazinamide, and Ethambutol Hydrochloride Tablets
Biochem./physiol. Wirkung
Antibiotikum für die Behandlung von Mycobacterium tuberculosis; inhibiert die Mycolsäure-Biosynthese. Wird von hepatischer N-Acetyltransferase (NAT) und Cytochrom P450 2E1 (CYP2E1) zu Hepatotoxinen metabolisert. Induziert selektiv die Expression von CYP2E1. Inhibiert Aktivitäten von CYP2C19 und CYP3A4 reversibel und inaktiviert CYP1A2, CYP2A6, CYP2C19 und CYP3A4 bei klinisch relevanten Konzentrationen.
Hinweis zur Analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)