Wichtige Dokumente
1347802
USP
Essigsäure-isobutylester
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Isobutylacetat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
>4 (vs air)
Dampfdruck
15 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
793 °F
Expl.-Gr.
10.5 %
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.39 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−99 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)