Wichtige Dokumente
PHR2783
Metamizol-Unreinheit A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 100 mg
Synonym(e):
4-Formylaminoantipyrin, N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-formamid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. M0600905
API-Familie
metamizole
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1N(C(=O)C(NC=O)=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-9-11(13-8-16)12(17)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,13,16)
InChIKey
WSJBSKRPKADYRQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)