1329505
USP
Propanthelinbromid-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
9-Hydroxypropanthelinbromid
Empfohlene Produkte
API-Familie
propantheline
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
SMILES String
[Br-].[N+](C(C)C)(C(C)C)(CCOC(=O)C1(c2c(cccc2)Oc3c1cccc3)O)C
InChI
1S/C23H30NO4.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-27-22(25)23(26)18-10-6-8-12-20(18)28-21-13-9-7-11-19(21)23;/h6-13,16-17,26H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
RDMADSXCPWAZRH-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Propantheline Bromide
- Propantheline Bromide Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)