1269946
USP
Fentanyl-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Anilino-1-benzylpiperidin, 1-Benzyl-N-phenylpiperidin-4-amin, N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamin, NSC 76613
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fentanyl
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N2(CCC(CC2)Nc3ccccc3)Cc1ccccc1
InChI
1S/C18H22N2/c1-3-7-16(8-4-1)15-20-13-11-18(12-14-20)19-17-9-5-2-6-10-17/h1-10,18-19H,11-15H2
InChIKey
FSXGJIFBTBJMHV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)