Wichtige Dokumente
1223005
USP
2,4-Disulfamyl-5-trifluormethylanilin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Amino-6-(trifluormethyl)-benzol-1,3-disulfonamid, 5-Amino-α,α,α-trifluortoluol-2,4-disulfonamid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bendroflumethiazide
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1cc(c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H8F3N3O4S2/c8-7(9,10)3-1-4(11)6(19(13,16)17)2-5(3)18(12,14)15/h1-2H,11H2,(H2,12,14,15)(H2,13,16,17)
InChIKey
KRVABEGPNKGLOT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)