Wichtige Dokumente
1096509
USP
Carboprosttromethamin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Carboprost-trometamol, (5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxy-15- methylprosta-5,13-dien-1-säure mit 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (1:1), Carboprost-tromethamin
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carboprost
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC(CO)(CO)CO.O[C@H]1[C@H](C([C@H](C1)O)\C=C/[C@@](O)(CCCCC)C)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C21H36O5.C4H11NO3/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-5+,14-12-;/t16-,17?,18+,19-,21-;/m0./s1
InChIKey
UMMADZJLZAPZAW-QFXCEMDRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)