Wichtige Dokumente
1062085
USP
Benzylmethylsulfid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
benzyl methyl sulfide
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.562 (lit.)
bp
195-198 °C (lit.)
Dichte
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChIKey
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)