Merck
490474
Sigma-Aldrich
Sauerstoff-18O2
97 atom % 18O
Synonym(e):
18O-markierter Sauerstoff
About This Item
Lineare Formel:
18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
97 atom % 18O
Assay
99% (CP)
Form
gas (Compressed)
bp
−183 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−218 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
InChIKey
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Für alle Gasvolumen werden stets Standardtemperatur und -druck (STP) und nicht Normaltemperatur und -druck (NTP) angegeben. Ein STP-Liter enthält 7,7 % mehr Gas als ein NTP-Liter.
Standardmengen von 500 ml sind in einem 25-ml-Sure/Pac-Zylinder mit NPT-Messingventil (1/4“ Außenverschraubung) verpackt. Gas-Nenndruck bei 21 ºC ist 220 psig für 500 ml.
Standardmengen von 1 l sind in einer 450-ml-Druckgasflasche aus Kohlenstoffstahl mit Messingventil (CGA 110/180) verpackt. Gas-Nenndruck bei 21 ºC ist 20 psig für 1 l.
Aufgrund der relativ niedrigen Zylinderdrücke ist beim Entnehmen dieses Produkts aus dem Zylinder Vorsicht geboten.
Empfohlene Produkte
Schlauchadapter aus Messing Z146811 oder Mini-Gasregler mit Messinggehäuse Z513539 wird für 500-ml-Sure/Pac-Zylinder empfohlen (nur USA). Für den 1-l-Zylinder wird das Steuerventil aus Edelstahl Z146951 oder Z187224 empfohlen.
PTFE-Dichtungsringe für GCA-Eingang 180 Z146994
PTFE-Dichtungsringe für CGA-Eingang 110 Z146986
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame over circleGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maxwell A Ware et al.
Plant physiology, 183(4), 1735-1748 (2020-05-28)
The green alga Desmodesmus armatus is an emerging biofuel platform that produces high amounts of lipids and biomass in mass culture. We observed D. armatus in light-limiting, excess-light, and sinusoidal-light environments to investigate its photoacclimation behaviors and the mechanisms by
Sui So et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(45), 24954-24964 (2014-10-18)
β-Hydroxyperoxyl radicals are formed during atmospheric oxidation of unsaturated volatile organic compounds such as isoprene. They are intermediates in the combustion of alcohols. In these environments the unimolecular isomerization and decomposition of β-hydroxyperoxyl radicals may be of importance, either through