Fortfahren mit
A4159
L-Asparagin
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
(S)-2-Aminobernsteinsäure-4-amid, L-Asparaginsäure-4-amid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 92.70
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 242.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 726.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.12
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-735-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
CHF 92.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Application
L-Asparagine is used in cell culture media and is a component of MEM non-essential amino acids solution. L-Asparagine has been shown to enhance ornithine decarboxylase activity in cultured human colon adenocarcinoma Caco-2 cells and in cultured IEC-6 intestinal epithelial cells. Spore germination in Bacillus subtilis has been increased in the presence of L-asparagine.
An isoxazoline RGD mimic platelet GPIIb/IIIa antagonist has been prepared by chiral synthesis with L-asparagine as a starting material. L-Asparagine has been utilized in the synthesis of 4-azalysine building blocks for application to combinatorial chemistry.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0884PHR2349A7094
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0%
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
BioReagent
color
white
color
white
color
-
color
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
233-235 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparagin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)