Wichtige Dokumente
1043149
USP
Ascorbylstearat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Ascorbinsäure-6-stearat, 6-O-Stearyl-L-ascorbinsäure, L-Ascorbyl-6-octadecanoat, Ascorbylstearat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
USP
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
(Pharmaceutical small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C24H42O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(26)30-18-19(25)23-21(27)22(28)24(29)31-23/h19,23,25,28-29H,2-18H2,1H3
InChIKey
NRHBEGWPKVFGRH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)