1000420
USP
Abacavir-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(1S,4R)-4-[2,6-Diamino-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
abacavir
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)N)N)[C@@H]1C[C@@H](C=C1)CO
InChI
1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1
InChIKey
ZKJUXHDSLJYKED-RQJHMYQMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Niedermolekulare Verbindungen, sogannte Small Molecules, sind neutrale und ionische Verbindungen mit einem Molekulargewicht, das üblicherweise unterhalb von 900 Dalton liegt. Diese Verbindungen können durch HPLC, UHPLC und LC-MS vornehmlich unter Verwendung von Kieselgelpartikeln oder monolithischen stationären Phasen mit einem breiten Spektrum von „Säulenchemien“ (Modifikationen) effektiv getrennt und analysiert werden.